Merck
P1743
Sigma-Aldrich
Protein Phosphatase 2C from bovine brain
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
bovine brain
Poziom jakości
Próba
>90% (SDS-GE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
~1000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
42-45 kDa
opakowanie
vial of 1 μg
metody
ligand binding assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
bovine ... PPP2CA(282320)
Opis ogólny
Protein phosphatase 2C (PP2C) is a member of protein phosphatases, Mg2+/Mn2+ dependent (PPM) family. PP2C is a monomeric enzymes found in both prokaryotes and eukaryotes.
Działania biochem./fizjol.
In Arabidopsis, protein phosphatase 2C (PP2C) negatively regulates plant hormone, abscisic acid (ABA) signal transduction. In eukaryotes, this protein modulates the cell cycle by reversing the activating phosphorylation of cyclin-dependent protein kinases (CDKs). PP2C acts as a crucial physiological regulators of cell growth and of cellular stress signaling.
Definicja jednostki
One unit will release 1.0 nanomole of phosphate from 32P-labeled myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Postać fizyczna
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, containing 14 mM 2-mercaptoethanol, 1 mM benzamidine, 0.1 mM PMSF, 1 mM EDTA, and 50% glycerol
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A protein phosphatase 2C involved in ABA signal transduction in Arabidopsis thaliana
Meyer K, et al.
Science, 264, 1452-1455 (1994)
Role of type 2C protein phosphatases in growth regulation and in cellular stress signaling.
Lammers T and Lavi S
Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 42, 437-461 (2007)
ABI1 Protein Phosphatase 2C Is a Negative Regulator of Abscisic Acid Signaling
Gosti F, et al.
Plant Cell, 11, 1897-1910 (1999)
Plant PP2C phosphatases: emerging functions in stress signaling.
Schweighofer A, et al.
Trends in Plant Science, 9, 236-243 (2004)