P0244
Anti-PKR (ET-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase (ET-20)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line induced with interferon-γ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2AK2(5610)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie