Key Documents
P0078
Anti-PMP22 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using biotin/ExtrAvidin™-Peroxidase staining of formalin-fixed, paraffin-embedded human spinal cord sections
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMP22(5376)
mouse ... Pmp22(18858)
rat ... Pmp22(24660)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Działania biochem./fizjol.