OH30430058
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX1602/E, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30430058
zakres pomiaru nośności
1600 g, resolution: 0.01 g
śr. szalki
18 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)