OH30253058
Ohaus® Scout® Portable Touchscreen Balance
Model STX123, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30253058
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
9.3 cm
Opis ogólny
Idealne do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, wagi OHAUS Scout są wyposażone w przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy i kompaktową konstrukcję, którą można sztaplować. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności dzięki szybkim testom stabilności i wysokiej rozdzielczości wyników ważenia, te przenośne wagi wyznaczają nowy standard w zastosowaniach związanych z ważeniem. Ich funkcje obejmują również doskonałą ochronę przed przeciążeniem i zaawansowane opcje łączności.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie sztuk, ważenie %, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt / ważenie dynamiczne, sumowanie, określanie gęstości, przytrzymywanie wyświetlacza, ważenie moli
Cechy i korzyści
Wskaźnik stabilności, możliwość sztaplowania z dołączoną pokrywą do przechowywania (z wyjątkiem modeli 1 mg), mechaniczne i programowe zabezpieczenie przed przeciążeniem / niedociążeniem, wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, automatyczne wyłączanie, automatyczne tarowanie, masa do kalibracji nachylenia dołączona do modeli do 620 g.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)