Kluczowe dokumenty
OH30127963
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX423/E, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30127963
zakres pomiaru nośności
420 g, resolution: 0.001 g
śr. szalki
13 cm
Opis ogólny
Zachowując idealną równowagę między pomysłowymi funkcjami a funkcjonalnymi, nieskomplikowanymi możliwościami ważenia, OHAUS Adventurer zawiera wszystkie aplikacje niezbędne do rutynowych czynności ważenia i pomiarów. Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, zgodności z GLP/GMP, dwóm portom USB i wielu innym funkcjom, Adventurer jest najbardziej kompletną wagą w swojej klasie.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, sumowanie/statystyka, recepturowanie, określanie gęstości, podtrzymanie wyświetlacza
Cechy i korzyści
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, do 9 języków obsługi
Informacje prawne
Adventurer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)