Kluczowe dokumenty
N6789
Sigma-Aldrich
Anti-NUCB2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NEFA, Anti-Nef, Anti-Nesfatin, Anti-Nucleobindin 2, Anti-P54
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using rat adrenal extract (S1 fraction) and mouse testis extract (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Nukleobindyna 2 (NUCB2), znana również jako białko wiążące DNA / EF-hand / kwasowe (NEFA), p54, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15. Należy do rodziny nukleobindyn białek wiążących EF-hand Ca2+ . NUCB2 zawiera wiele funkcjonalnych domen, w tym region bogaty w Leu/Ile, domniemany sygnał lokalizacji jądrowej, domenę wiążącą DNA, dwa motywy EF-hand wiążące Ca2+ i region suwaka leucynowego. NUCB2 jest szeroko rozpowszechniony i zlokalizowany w aparacie Golgiego. Wykazano, że NUCB2 oddziałuje zarówno z nekdyną, jak i ARTS-1, poprzez motyw EF-hand.
Specyficzność
Anty-NUCB2 (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje szczurze i mysie NUCB2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NUCB2 (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Nukleobindyna 2 (NUCB2) jest zaangażowana w różne funkcje, w tym homeostazę Ca2+, podwzgórzową regulację odżywiania i zrzucanie receptora czynnika martwicy nowotworów (TNF)-receptora-1 (TNFR1). Kompleks NUCB2-ARTS-1 jest niezbędny do proteolitycznego rozszczepienia i uwolnienia TNFR1 do przedziału zewnątrzkomórkowego. NUCB2 został zidentyfikowany jako nowa cząsteczka sytości w podwzgórzu związana z sygnalizacją melanokortyny w ośrodkowym układzie nerwowym. Wykazano, że NUCB2/nesfatyna-1 indukuje tłumienie przyjmowania pokarmu u szczurów.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phos­phate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C. W przypadku ciągłego stosowania, produkt może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w porcjach roboczych w temperaturze -20 °C. Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie lub przechowywanie w zamrażarkach "bezszronowych" nie jest zalecane. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Candidate genes in patients with autoinflammatory syndrome resembling tumor necrosis factor receptor-associated periodic syndrome without mutations in the TNFRSF1A gene
Borghini S, et al.
The Journal of Rheumatology, 38(7), 1378-1384 (2011)
Anthony Ravussin et al.
Cell reports, 24(5), 1085-1092 (2018-08-02)
Inducers of satiety are drug targets for weight loss to mitigate obesity-associated diseases. Nucleobindin-2 (Nucb2) is thought to be post-translationally processed into bioactive nesfatin-1 peptide, which reportedly induces satiety, causes weight loss, and thus improves insulin sensitivity. Here, we show
Peripheral administration of nesfatin-1 reduces food intake in mice: the leptin-independent mechanism
Shimizu H, et al.
Endocrinology, 150(2), 662-671 (2009)
Loss of nucleobindin-2 causes insulin resistance in obesity without impacting satiety or adiposity
Ravussin A, et al.
Testing, 24(5), 1085-1092 (2018)
Extracellular TNFR1 release requires the calcium-dependent formation of a nucleobindin 2-ARTS-1 complex.
Islam A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(10), 6860-6873 (2006)