Kluczowe dokumenty
N4662
Nek6, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Gene A-Related Kinase 6, NIMA-Related Kinase 6, Never in Mitosis
About This Item
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
masa cząsteczkowa
protein apparent mol wt ~58 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NEK6(10783)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1