Kluczowe dokumenty
N1162
NS3763
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
5-Carboxy-2,4-dibenzamidobenzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: ~24 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(NC(=O)c2ccccc2)cc1NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H16N2O6/c25-19(13-7-3-1-4-8-13)23-17-12-18(16(22(29)30)11-15(17)21(27)28)24-20(26)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)(H,29,30)
Klucz InChI
UUDYZUDTQPLDDP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3