Kluczowe dokumenty
MTCV5809B
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
blue
Synonim(y):
identyfikacja przechowywania krio, przechowywanie rur, znacznik fiolki krio
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.11
Materiały
blue
polypropylene
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio V5809-B
Opis ogólny
Wkładki nasadkowe do fiolek kriogenicznych, niebieskie, 500/szt.
Łatwe kodowanie kolorami fiolek kriogenicznych w celu szybkiej identyfikacji wizualnej w laboratorium, do użytku w temperaturach do -196°C.
Cechy i korzyści
  • Dla temperatur do -196°C
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)