Kluczowe dokumenty
MTCV3805
MTC Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 5 mL, thread style external
Synonim(y):
kriotube, kriowial
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.17
Materiały
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
neck thread external
opakowanie
bag of 10 × 50 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio V3805
pojemność
5 mL
śr. × wys.
12.5 mm × 99.7 mm , with cap
Opis ogólny
Fiolki kriogeniczne to idealny wybór do długotrwałego przechowywania próbek w najtrudniejszych warunkach. Te grubościenne rurki są wyposażone w silikonowe O-ringi, które pozwalają im zachować szczelność w temperaturach do -196°C. Sterylizowane promieniowaniem gamma fiolki są przeznaczone do przechowywania i zabezpieczania materiałów biologicznych przez dni, tygodnie, lata lub dekady. Samostojąca podstawa w kształcie gwiazdy idealnie pasuje do dołączonego stojaka blokującego, dzięki czemu do montażu i demontażu nakrętek wystarczy jedna ręka.
Fiolki kriogeniczne, nakrętki z gwintem zewnętrznym i silikonowym o-ringiem, 5 ml, sterylne, nadrukowana podziałka i obszar znakowania, samostojąca stopka w kształcie gwiazdy, 50-miejscowy stojak blokujący dołączony do każdego opakowania, 10 zamykanych torebek po 50 probówek, 500/szt.
Cechy i korzyści
  • Temperatury do -196°C
  • Samostojąca stopka gwiazdowa
  • Szczelny silikonowy O-ring
  • Zamykane torebki po 50 sztuk sterylizowane promieniami Gamma
  • Bezpłatny stojak blokujący
  • Wolne od RNazy, DNazy, pirogenów i endotoksyn
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)