MTCT8832
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 14 mL, polypropylene, sterile, pack of 500 ea (10 x racks 50EA)
Synonim(y):
plastikowa rurka, plastikowa rurka hodowlana, probówka hodowlana, repozytorium slajdów, zestaw do czyszczenia próbek
About This Item
Materiały
polypropylene
round
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (10 x racks 50EA)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T8832
Parametry
4,000 × g speed
pojemność
14 mL
śr. × dł.
17 mm × 100 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Probówki12397 są dostępne w wersji sterylizowanej wiązką elektryczną, z dołączonymi zakrętkami oraz w gotowych do użycia opakowaniach typu rack.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Nowa, zgłoszona do opatentowania zakrętka!
- Hodowla tlenowa po pierwszym kliknięciu
- Beztlenowe po drugim kliknięciu
- Nadrukowane podziałki
- Płaska zakrętka z możliwością znakowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)