MTCT8730
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 5 mL, polypropylene, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
Synonim(y):
Probówki do przechowywania próbek PCR, plastikowa próbówka, plastikowa rurka, plastikowa rurka hodowlana, probówka hodowlana
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
round
screw cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio T8730
Parametry
4,000 × g speed
pojemność
5 mL
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
przydatność
suitable for (cell culture)
Opis ogólny
Probówki12397 są dostępne w wersji sterylizowanej wiązką elektryczną, z dołączonymi zakrętkami oraz w gotowych do użycia opakowaniach typu rack.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Nowa, zgłoszona do opatentowania zakrętka!
- Hodowla tlenowa po pierwszym kliknięciu
- Beztlenowe po drugim kliknięciu
- Nadrukowane podziałki
- Płaska zakrętka z możliwością znakowania
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)