Kluczowe dokumenty
MTCP81005S
MTC Bio Reservoir
capacity 100 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonim(y):
reagent dish, reagent holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P8100-5S
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Reservoir, 100ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Cechy i korzyści
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)