Kluczowe dokumenty
MTCP80501S
MTC Bio Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriokomory, naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P8050-1S
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Zbiornik, sterylny 50 ml, pakowany pojedynczo, 100/szt.
Cechy i korzyści
  • Stopniowane ścianki wewnętrzne
  • Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
  • Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)