MTCP8050
MTC™ Bio Reservoir
capacity 50 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriokomory, naczynie na odczynnik, uchwyt na odczynnik
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea (bulk bag)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P8050
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Zbiornik, niesterylny 50 ml, opakowanie zbiorcze, 100/szt.
Cechy i korzyści
- Stopniowane ścianki wewnętrzne
- Dno w kształcie litery U z mikrowlewem
- Wylewki na wszystkich 4 rogach
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)