Kluczowe dokumenty
MTCP80251S
MTC Bio Reservoir
capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P8025-1S
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Reservoir, 25ml sterile, Individually wrapped, 100/cs
Cechy i korzyści
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)