MTCP411414
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiały
low-density polyethylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduation
opakowanie
pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P4114-14
Długość
160 mm
pojemność pipety
3.5 mL
rozmiar
7 mL
Opis ogólny
Pipeta transferowa, 7 ml, duża główka, z podziałką do 3 ml, sterylna, pakowana po 20 sztuk, 500/szt.
Te nietłukące się, jednoczęściowe pipety eliminują zanieczyszczone gumowe bańki, potłuczone szkło i narażenie na materiały zakaźne. Są wykonane z ultra-przezroczystego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i idealnie nadają się do mikrobiologii, bankowania krwi, hematologii, immunologii i analizy moczu. Sterylne pipety doskonale nadają się do hodowli tkanek. Ich powierzchnia o niskim powinowactwie zmniejsza straty próbek, komórek i białek.
Cechy i korzyści
- Przezroczysty, nietoksyczny i obojętny
- Precyzyjny, jednolity rozmiar kropli
- Odporny na stłuczenia i nietłukący
- Możliwość zgrzewania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)