Kluczowe dokumenty
MTCM4015
MTC Bio Flexible Inoculating Loops
capacity 1 μL, sterile, pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
Synonim(y):
igły kulturowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio M4015
pojemność
1 μL
Opis ogólny
Pętle inokulacyjne, 1 µl, elastyczny PP, 50 sterylnych torebek po 20 pętli, 1000/szt.
Cechy i korzyści
  • Sterylne i jednorazowe, nie płonące
  • Jednolite głaskanie i inokulacja
  • Sześciokątny uchwyt - poprawia kontrolę
  • Gładka powierzchnia pętli - brak wyżłobień
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)