MTCF4086
MTC™ Bio BioFlask™ Fernbach Flask
capacity 2.8 L, polycarbonate, bottom (baffled), cap, vented, sterile, pack of 6 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
kolba hodowlana
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
bottom (baffled)
polycarbonate
sterylność
sterile
Właściwości
cap vented
opakowanie
pack of 6 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio F4086
pojemność
2.8 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera, styrenowo-butadienowa, 2,8 l, dno z przegrodą i wentylowaną zakrętką, sterylna, pakowana indywidualnie, 6 szt.
Kolby Jumbo Fernbach wykonane ze styrenu-butadienu z polipropylenowymi zakrętkami, które są wentylowane membranami o grubości 0,2 µm w celu zwiększenia przepuszczalności powietrza i przyspieszenia wzrostu komórek. Rozmiar otworu jest zgodny z międzynarodowym standardem SBS, co umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do sprzętu bioreaktora.
Cechy i korzyści
- Wentylowane zakrętki
- Dno płaskie lub z przegrodami
- Sterylność gamma (SAL 10-6)
- Wolne od pirogenów i RNazy/DNazy
- Indywidualnie pakowane
Informacje prawne
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)