MTCC1814
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 10 mL, graduation (printed)
Synonim(y):
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduation (printed)
opakowanie
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C1814
śr. × dł.
16 mm × 80 mm
rozmiar
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free