Kluczowe dokumenty
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Synonim(y):
gel processing box lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
polystyrene
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio B1300-8BK
dł. × szer. × wys.
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
Opis ogólny
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
Zastosowanie
Novex Mini Gels
Cechy i korzyści
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)