Kluczowe dokumenty
MTCA8001R
MTC Bio BowTie Drawstring Biohazard Bags
high-density polyethylene, capacity 12 gal (45 L), W × L 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm), with large marking area and sterilization indicator, pack of 100 ea
Synonim(y):
worek na odpady biologiczne
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.15
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio A8001R
szer. × dł.
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm)
pojemność
12 gal (45 L)
Opis ogólny
Bowtie Torebki Biohazard, torebki do autoklawu ze sznurkiem ściągającym, PE, 25 x 35 cali (64 x 89 cm), z obszarem do znakowania i wskaźnikiem sterylizacji, 100 sztuk w opakowaniu
Cechy i korzyści
  • Sznurek do natychmiastowego zamykania
  • Pojemność 12-16 galonów, 25 x 35 cali.
  • (pojemność 45-60 litrów, 64 x 89 cm)
  • Worki idealnie pasują do pojemnika na odpady niebezpieczne biologicznie
  • Pojemnik ma pokrywę obsługiwaną pedałem nożnym bez użycia rąk
Informacje prawne
BowTie is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)