Key Documents
MSST0063
SILu™Prot IGF-1, Insulin Growth Factor -1 human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
Synonim(y):
IGF-A, Human, Insulin Growth Factor-I, Human, Insulin-Like Growth Factor-I, Human, Insulin-like growth factor I, Myotrophin, SM-C, Somatomedin 1, Sulfation Factor C, rhIGF-I
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
przydatność
suitable for mass spectrometry (standard)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2