Kluczowe dokumenty
MSST0056
SILu™Lite APOB48, Apolipoprotein B-48 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
APOB48, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apolipoprotein B-48
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
znacznik
FLAG® tagged
His tagged
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APOB48(338)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1