MSST0021
SILu™Prot CRP C-reactive protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
Synonim(y):
PTX1, pentaxin, pentraxin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
siła działania
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (standard)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PTX3(5806)
Opis ogólny
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)