Postać
solution
Poziom jakości
okres trwałości
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
1 g/L
pH
2.4 (25 °C)
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Klucz InChI
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2