Kluczowe dokumenty
MAK559
Total Carbohydrate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Carbohydrate Assay Kit, Carbohydrate Quantification Kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
Poziom jakości
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes; metabolic disorders
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Total Carbohydrate Assay Kit can be used for measuring carbohydrates in a variety of samples, including food and beverage products, solutions, cell culture supernatant and cell lines.
Total carbohydrate concentration is based on the phenol-sulfuric acid method in which polysaccharides are hydrolyzed and then converted to furfural or 5-hydroxymethyllfurfural. These compounds react with the developer to generate a chromogen, which can be detected spectrophotometrically at 490 nm.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Simple and rapid procedure can be performed in 30 minutes
- Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2