Merck
MAK558
Sigma-Aldrich
Trypsin Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Kod UNSPSC:
41116104
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
Poziom jakości
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
gastrointestinal diseases
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Trypsyna jest trzustkową proteazą serynową, która hydrolizuje wiązania peptydowe szczególnie po stronie karboksylowej reszt argininy i lizyny. Szybkość hydrolizy jest wolniejsza, jeśli po obu stronach miejsca rozszczepienia znajduje się reszta kwasowa, a rozszczepienie może nie nastąpić, jeśli po stronie karboksylowej znajduje się reszta prolinowa. Trawienie tryptyczne białka będącego przedmiotem zainteresowania skutkuje wysoce specyficznym rozszczepieniem i ograniczoną liczbą fragmentów peptydowych. W tym teście trypsyna rozszczepia substrat w celu wytworzenia p-nitroaniliny (p-NA), która jest wykrywana przy długości fali λ = 405 nm. Aktywność trypsyny można dokładnie zmierzyć na podstawie intensywności koloru, która jest proporcjonalna do zawartości p-NA. Zestaw wykrywa 10-100 mU (jednostek p-NA) trypsyny w różnych próbkach.
Cechy i korzyści
Wysoce czuły, prosty i wydajny test do pomiaru stężenia trypsyny.
Kalkulator pomocniczy obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi i przeanalizuje wyniki na podstawie danych eksperymentalnych.
Kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora.
Przydatność
Nadaje się do wykrywania trypsyny w różnych próbkach biologicznych, takich jak ekstrakty komórkowe i tkankowe, surowica i osocze.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)