Kluczowe dokumenty
MAK442
Zestaw do oznaczania sorbitolu
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania D-sorbitolu
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
Poziom jakości
moc wejściowa
biological sample(s)
food(s)
plant sample(s)
Zastosowanie
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
diabetes
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sorbitol, znany również jako glucytol, jest alkoholem cukrowym metabolizowanym powoli w organizmie człowieka. Powstaje z glukozy poprzez redukcję grupy aldehydowej do grupy hydroksylowej. Nadmierna akumulacja sorbitolu w erytrocytach, komórkach siatkówki i komórkach Schwanna jest powiązana z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym retinopatią, zaćmą, neuropatią obwodową i cukrzycą. Sorbitol pochodzi głównie z syropu kukurydzianego i naturalnie występuje w owocach, takich jak jabłka, gruszki, brzoskwinie i śliwki. Powszechnie stosowany jako substytut cukru i środek przeczyszczający, sorbitol znajduje również zastosowanie w specjalistycznych pożywkach hodowlanych, a także w produktach zdrowotnych, spożywczych i kosmetycznych. Monitorowanie poziomu sorbitolu w próbkach biologicznych pomaga w zrozumieniu szlaków metabolicznych i śledzeniu postępu cukrzycy.
Zastosowanie
Zestaw Sorbitol Assay Kit może być używany do:
- Badania metabolizmu
- Analiza żywności i napojów
- Badania nad cukrzycą
Cechy i korzyści
- Szybki i precyzyjny pomiar: Osiąga wyniki w czasie krótszym niż 1 godzina, zapewniając szybką analizę z zakresem wykrywania 5 - 1000 μM D-sorbitolu zapewnia dokładne pomiary w szerokim zakresie stężeń.
- Kompatybilność o wysokiej przepustowości: Bezproblemowa integracja naszego zestawu z wysokowydajnymi systemami obsługi, optymalizacja wydajności i zapewnienie dokładnych wyników.
Przydatność
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania D-sorbitolu i oceny wpływu leków na metabolizm sorbitolu w próbkach biologicznych (np. krwi), żywności, napojów i rolniczych.
Zasada
Test sorbitolowy obejmuje końcową reakcję enzymatyczną MTT/NAD, która tworzy barwny produkt z maksimum absorpcji przyA565 nm. Wzrost absorbancji przyA565 nm jest wprost proporcjonalny do stężenia sorbitolu.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)