MAK203
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Synonim(y):
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
About This Item
Polecane produkty
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
endocrinological disorders, diabetes
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Tylko elementy zestawu
- DPP4 Assay Buffer
- DPP4 Substrate
- DPP4 Enzyme
- DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)