Key Documents
MAK159
Mitochondrial Membrane Potential Kit
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
Synonim(y):
JC-10 Assay, JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers)
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cancer
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.