Kluczowe dokumenty
M9197
MLCK (1425-1776), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZp686I10125, FLJ12216, KRP, MLCK108, MLCK210, MSTP083, MYLK
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
170-230 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~70 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MYLK(4638)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1