Key Documents
M9188
Sigma-Aldrich
Mimetic Yellow 2 ALPHA Column
suspension
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
opis
10 ml
Poziom jakości
Postać
suspension
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Clark et al.
FEBS letters, 471(2-3), 182-186 (2000-04-18)
Integrin alpha4beta1 is a major leukocyte adhesion receptor that is a key target for the development of anti-inflammatory therapeutics. With the dual long-term goals of developing a reagent for use in high-throughput inhibitor screening assays and for crystallisation trials and
Tsutomu Arakawa et al.
Protein expression and purification, 63(2), 158-163 (2008-10-14)
MEP HyperCel resin, one of the Protein-A mimetic columns, is designed to bind antibodies at physiological pH and elutes the bound antibodies at mildly acidic pH. We have tested aqueous arginine solution for washing and elution of the resin. To