Key Documents
M8195
Monoclonal Anti-phospho-MDMX (pTyr99) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-169, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PH-MDMX-169, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~80 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr99)
informacje o genach
human ... MDM4(4194)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunoblotting
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3