Kluczowe dokumenty
M2441
Anti-MAGI-2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARIP, Anti-S-SCAM
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat
metody
microarray: suitable
western blot: 1:250 using rat brain extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Magi2(113970)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MAGI-2 was initially identified in rat, as a protein interacting with N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) and neuronal cell adhesion proteins, and was named S-SCAM.4Three isoforms of S-SCAM were identified, of 1277, 1113 and 1053 amino acids length, respectively.5
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)