Kluczowe dokumenty
M1321
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MBP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MBP-17, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using purified recombinant MBP.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- dot blot
- luminometric immunoassay
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?