Kluczowe dokumenty
M1134
L-(−)-Mannose
≥99% (GC)
Synonim(y):
L-Mannopyranose
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
Formularz
powder
metody
gas chromatography (GC): suitable
kolor
beige
mp
129-131 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
ciąg SMILES
OC[C@@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m0/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-JFNONXLTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?