Kluczowe dokumenty
M024080
ssH-Linker
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
About This Item
Polecane produkty
typ
for DNA synthesis
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
Klucz InChI
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?