L5390
Lectin from Erythrina cristagalli (coral tree)
lyophilized powder
Synonim(y):
Erythrina cristagalli agglutinin, ECA
Formularz
lyophilized powder
Poziom jakości
siła działania
<0.5 μg per mL agglutination activity
skład
Protein, ≥85% biuret
zanieczyszczenia
salt, free
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
ECA nie jest specyficzny dla grupy krwi, ale ma powinowactwo do D-galaktozy i D-galaktozydów. Według doniesień jest on mitogenny dla ludzkich limfocytów T krwi obwodowej.
Lektyna lub hemaglutynina jest stereospecyficznym białkiem wiążącym cukier lub glikoproteiną. Jest zdolna do odwracalnej aglutynacji komórek. Jest zaangażowana w różne procesy komórkowe, takie jak aglutynacja komórek, naprowadzanie leukocytów, indukcja mitozy w limfocytach, interferon c (IFN c) i cytotoksyczność. Jest stosowana jako odczynnik do typowania krwi w immunohematologii. Lektyna jest również stosowana jako odczynnik w testowaniu stanów poliaglutynacji erytrocytów. Jest uważana za potencjalne narzędzie do analizy architektury powierzchni komórek i powiązanych funkcji błonowych.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa.
Komentarz do analizy
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of trypsinized human blood group O erythrocytes after 1 hr at 25 °C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Human erythrocyte specific lectin from the seeds of Indian coral tree, Erythrina variegata Linn, var. orientali Linn, Merrill
Datta TK and Basu PS
Journal of Biosciences, 5(1), 25-30 (1983)
Purification, some properties of a D-galactose-binding leaf lectin from Erythrina indica and further characterization of seed lectin
Konozy EHE, et al.
Biochimie, 84(10), 1035-1043 (2002)