Kluczowe dokumenty
L3911
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
Synonim(y):
pokrywki do mikropłytek, pokrywki do płytek mikrotitracyjnych, pokrywki do płytek wielodołkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 100
producent / nazwa handlowa
Greiner 656171
rozmiar
96 well
kolor
clear
Opis ogólny
  • Pokrywy płytek wielodołkowych Greiner są wykonane z polistyrenu.
  • Narożne wycięcia dla właściwej orientacji.
  • Opcje pełno- i niskoprofilowych pokrywek przyjazne dla robotów.
  • Nie zawierają wykrywalnej RNazy i DNazy.
Narożne wycięcia dla właściwej orientacji. Opcje pełno- i niskoprofilowych osłonek przyjazne dla robotów. Nie zawiera RNazy i DNazy.
Microplate Lid, Sterile, Single Position, High Profile, with Condensation Rings
Inne uwagi
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
Przydatność
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)