Merck
K4639
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv1.7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-KCNA7, Anti-Voltage gated K+ channel KV1.7
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
spodziewany brak reakcji z
human
metody
western blot: 1:200 using heart membranes
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Kcna7(16495)
Powiązane kategorie
Immunogen
peptydTTRKAQEIHGKAPG (C) odpowiadający resztom 2-15 mysiego Kv1.7.
Opis wartości docelowych
Bramkowany napięciem kanał Kv1.7 jest członkiem rodziny kanałów K+ Shaker , która obejmuje ośmiu członków (Kv1.1- Kv1.8). Właściwości biofizyczne i farmakologiczne kanału Kv1.7 ściśle przypominają właściwości ultraszybko aktywowanego opóźnionego prostownika (IKur) w tkance sercowej. Prąd ten odgrywa centralną rolę w repolaryzacji przedsionków serca, co do której powszechnie uważano, że odpowiada aktywności kanału Kv1.5.
Postać fizyczna
Liofilizowany proszek z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 0,025% azydku sodu.
Rekonstytucja
Rozpuścić liofilizowaną fiolkę w 50 μl lub 200 μl wody dejonizowanej, w zależności od wielkości opakowania. Dalsze rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V I Kashuba et al.
Gene, 268(1-2), 115-122 (2001-05-23)
A novel human potassium channel gene was identified and isolated. The maximal open reading frame encodes a protein of 456 amino acids. The predicted product exhibits 91% amino acid identity to the murine voltage-gated potassium channel protein Kv1.7 (Kcna7), which