Merck
K4518
Sigma-Aldrich
PKCγ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC57564, PKC-gamma, PKCC, PKCG, PRK CG, SCA14
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
435-589 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~105 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKCG(5582)
Opis ogólny
PKCγ (kinaza białkowa C γ) jest kinazą serynowo-treoninową należącą do rodziny kinaz białkowych C (PKC). PKCγ występuje głównie w ośrodkowym układzie nerwowym i ulega silnej ekspresji w komórkach Purkinjego móżdżku.
Działania biochem./fizjol.
PKCγ (kinaza białkowa C γ) bierze udział w proliferacji, różnicowaniu i migracji komórek. Mutacje w PKCγ są związane z chorobą neurodegeneracyjną, ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 14. Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w PKCγ są również związane z wysokim ryzykiem kostniakomięsaka.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideyuki Takahashi et al.
Human molecular genetics, 24(2), 525-539 (2014-09-14)
Amyloid assemblies are associated with a wide range of human disorders, including Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we identify protein kinase C (PKC) γ, a serine/threonine kinase mutated in the neurodegenerative disease spinocerebellar ataxia type 14 (SCA14), as a novel
Ying Zhang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(12), 12671-12677 (2014-09-26)
The objective of this study was to explore the relationship between single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the protein kinase C gamma (PRKCG) gene and osteosarcoma susceptibility in Chinese Han population. A total of 610 cases of osteosarcoma patients and 610 healthy
M Shamloo et al.
Neuroreport, 10(5), 931-935 (1999-05-13)
Neurons can be preconditioned against ischemic damage by a brief sublethal period of ischemia, applied several days before the second insult. Here we report on changes in the distribution and the levels of protein kinase Cgamma (PKCgamma) in nonconditioned and
J Rennecke et al.
European journal of biochemistry, 242(2), 428-432 (1996-12-01)
13 murine tissues and 12 cell lines were tested for the expression of the novel protein kinase C (PKC) isoenzyme mu. Using two different PKC mu antibodies (sc-639 and P26720), PKC mu was detected in all tissues and cells and
Huading Lu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(7), 5241-5247 (2015-02-11)
Osteosarcoma is a common malignant tumor, which exists widely in the bone of children and adolescents. Protein kinase C gamma (PRKCG) gene, which encodes γPKC, plays important roles in tumor promotion, cell proliferation, differentiation, and migration. The objective of the