Merck
K4268
Sigma-Aldrich
PKCμ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
578-782 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~131 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKD1(5587)
Opis ogólny
Kinaza białkowa C μ (PKCμ) należy do rodziny kinaz białkowych C (PKC). PKCμ ulega szerokiej ekspresji z najwyższą ekspresją w grasicy, płucach i komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej.
Działania biochem./fizjol.
Protein kinase C μ (PKCμ) associates with phosphatidylinositol 4-kinase as well as phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase. A region of PKCμ between the amino-terminal transmembrane domain and the pleckstrin homology domain is shown to be involved in the association with the lipid kinases.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Nishikawa et al.
The Journal of biological chemistry, 273(36), 23126-23133 (1998-08-29)
Protein kinase Cmu (PKCmu), also named protein kinase D, is an unusual member of the PKC family that has a putative transmembrane domain and pleckstrin homology domain. This enzyme has a substrate specificity distinct from other PKC isoforms (Nishikawa, K.
J Rennecke et al.
European journal of biochemistry, 242(2), 428-432 (1996-12-01)
13 murine tissues and 12 cell lines were tested for the expression of the novel protein kinase C (PKC) isoenzyme mu. Using two different PKC mu antibodies (sc-639 and P26720), PKC mu was detected in all tissues and cells and