Merck
K3768
Sigma-Aldrich
PYK2 (360-690), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CADTK, CAKB, FADK2, FAK2, PKB, PTK, PTK2B, RAFTK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
216-292 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~39 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Opis ogólny
PYK2 (proline-rich tyrosine kinase 2, znana również jako FAK2/RAFTK) należy do rodziny PTK (protein tyrosine kinase). Jest aktywowana przez sygnały, które zwiększają wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, a także przez sygnały stresowe. PYK2 jest obecna w śródbłonku, ośrodkowym układzie nerwowym i liniach krwiotwórczych.
Działania biochem./fizjol.
W osteoklastach PYK2 (bogata w prolinę kinaza tyrozynowa 2) może być kluczowym mediatorem zdarzeń sygnalizacyjnych integryny αvβ3, które wpływają na fizjologię i patologię osteoklastów. Odgrywa rolę promującą nowotwory w szpiczaku mnogim.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM NaPhosphate pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen-Cheng Xiong et al.
Frontiers in bioscience : a journal and virtual library, 8, d1219-d1226 (2003-09-06)
Integrin alpha(v)beta3 plays a pivotal role in osteoclastic bone resoprtion by mediating both osteoclast attachments on bone matrix and cytoskeleton reorganization. The focal adhesion kinase (FAK) family kinases including FAK and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2) are major tyrosine kinases
H Avraham et al.
Cellular signalling, 12(3), 123-133 (2000-03-08)
Intracellular signal transduction following extracellular ligation by a wide variety of surface molecules involves the activation and tyrosine phosphorylation of protein tyrosine kinases (PTKs). Tyrosine phosphorylation, controlled by the coordinated actions of protein tyrosine phosphatases (PTPs) and tyrosine kinases, is
Yu Zhang et al.
Blood, 124(17), 2675-2686 (2014-09-14)
Proline-rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) is a member of the focal adhesion kinase family that has been recently linked to tumor development. However, its role in modulating multiple myeloma (MM) biology and disease progression remains unexplored. We first demonstrated that