Kluczowe dokumenty
K2643
KDR (789-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FLK1, VEGFR, VEGFR2
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
53-71 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~110 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... KDR(3791)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1