Kluczowe dokumenty
I9898
Anti-Interleukin-5 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-5
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/test
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL5(3567)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2