Key Documents
I9770
Methyl indole-3-acetate
analytical standard, suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Synonim(y):
Indole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 3-indolylacetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥99%
przydatność
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Klucz InChI
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3