I9534
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in rat
clone 122404, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-Igf-II, Anti-Igf2, Anti-Mpr, Anti-Peg2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
122404, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
capture ELISA: 2-8 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Igf2(16002)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.