Kluczowe dokumenty
HS8881B
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
blue
Właściwości
fits beaker size 250 to 1000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS8881B
Opis ogólny
Pierścień ołowiany jest idealny do stabilizacji naczyń i sprzętu laboratoryjnego lub do zanurzania w łaźni wodnej.
Cechy i korzyści
  • Pokryty winylem ołowiany pierścień nie pozostawia śladów ani nie rysuje blatów i sprzętu laboratoryjnego
  • Kształt O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)